Få mere at vide
Glycin, ≥99%, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15815158 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15815158 500 g Plastflaske 500g
15835298 1 kg Plastflaske 1kg
15845298 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15815158 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16407.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.60 DKK
    691.65 DKK / 500g
    Spare 154.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.067
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Tæthed 1.595
Mængde 500 g
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥99%
Specifik vægtfylde 1.595
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver