Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10773644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10773644 5 kg Plast tromle 5kg
10733031 100 g Plastflaske 100g
10072930 250 g Plastflaske 250g
10358210 1 kg Plastflaske 1kg
11945341 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10773644 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 220910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Glycin, CAS #56-40-6, er en renset formulering af aminosyren glycin (aminoeddikesyre), som bruges til syntese af flere forbindelser, herunder kreatinin, puriner og porfyriner. | CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Glycin er en essentiel syre, der kan bruges til syntese af kreatin, puriner og porfyriner
  • Opløseligt i vand; har en pH på∼ =5,5-6,5 i opløsning
  • Glycin er en hæmmende neurotransmitter, der regulerer aktiviteten af NMDA-receptorer og påvirker neural aktivitet
Applikationer
  • Glycin kan også bruges til at opretholde osmotisk tryk eller som en komponent i andre molekylærbiologiske buffere, der er ionafhængige
  • Glycin bruges i molekylærbiologi som en bufferkomponent til gelelektroforese; glycins evne til at optage en negativ ladning ved højere pH gør den ideel til at adskille proteiner i stablelaget
  • Beregnet til biokemiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Glycine
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 40 ppm maks.
Hydrolyserbart stof Klar løsning
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,2% (105 °C, 2 timer) maks.
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2NCH2CO2H
Resterende opløsningsmidler Opfylder kravene
Sulfat 50 ppm maks.
Sulfat aske 0,1% maks.
Tæthed 1.5950g/mL
Mængde 5 kg
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥99,0% (på tørret stof) (total base)
Grad Analyser
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.