Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10733031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733031 100 g Plastflaske 100g
10072930 250 g Plastflaske 250g
10358210 1 kg Plastflaske 1kg
10773644 5 kg Plast tromle 5kg
11945341 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10733031 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 220911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01 DKK
    315.65 DKK / 100g
    Spare 34.36 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Glycin, CAS #56-40-6, er en renset formulering af aminosyren glycin (aminoeddikesyre), som bruges til syntese af flere forbindelser, herunder kreatinin, puriner og porfyriner. | CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Glycin er en essentiel syre, der kan bruges til syntese af kreatin, puriner og porfyriner
  • Opløseligt i vand; har en pH på∼ =5,5-6,5 i opløsning
  • Glycin er en hæmmende neurotransmitter, der regulerer aktiviteten af NMDA-receptorer og påvirker neural aktivitet
Applikationer
  • Glycin kan også bruges til at opretholde osmotisk tryk eller som en komponent i andre molekylærbiologiske buffere, der er ionafhængige
  • Glycin bruges i molekylærbiologi som en bufferkomponent til gelelektroforese; glycins evne til at optage en negativ ladning ved højere pH gør den ideel til at adskille proteiner i stablelaget
  • Beregnet til biokemiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 40 ppm maks.
Hydrolyserbart stof Klar løsning
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,2% (105 °C, 2 timer) maks.
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2H
Resterende opløsningsmidler Opfylder kravene
Sulfat 50 ppm maks.
Sulfat aske 0,1% maks.
Tæthed 1.5950g/mL
Mængde 100 g
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥99,0% (på tørret stof) (total base)
Grad Analyser
Fysisk form Krystallinsk pulver