Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99%, ACS-reagens
Artikelnummer. 12317153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12317153 50 g Plastflaske 50g
12327153 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12317153 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 385900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 DKK
    161.65 DKK / 50g
    Spare 30.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2H
Tæthed 1.5950g/mL
Mængde 50 g
Formel vægt 75.07
Grad ACS-reagens