Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%, cellekulturreagens
Beskrivelse
Denne bufferopløsning bruges til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofrensningsprocedurer, såsom affinitetsrensning af antistoffet ved brug af peptider koblet til en søjle. Den bruges bredt som buffer for en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent i kolonnekromatografi. Glycin er rapporteret til brug i enzymatisk bestemmelse af laktat ved brug af laktadehydrogenase.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Denne bufferløsning bruges til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofrensningsprocedurer, såsom affinitetsrensning af antistoffer ved brug af peptider koblet til en søjle. Den bruges bredt som buffer for en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent i kolonnekromatografi. Glycin er rapporteret til brug i enzymatisk bestemmelse af laktat ved brug af laktadehydrogenase.
Opløselighed
Opløselig i vand (100 mg/ml) og acetone (let opløselig). Uopløseligt i alkohol og æter.
Noter
Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt forsegles igen og holdes oprejst for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | ∽245°C (decomposition) |
| pH | 5.97 |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | H2NCH2CO2H |
| Beilstein | 635782 |
| Merck Index | 14,4491 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether. |
| Tæthed | 1.595 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Kun brug af forskning i RUO –