Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99%
Artikelnummer. 11454894
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454894 500 g 500g
11464894 2500 g 2500g
11474894 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454894 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13816.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.77 DKK
    350.65 DKK / 500g
    Spare 58.12 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin bruges som tilsætningsstof i foder til kæledyr, dyrefoder og sødemiddel og smagsforstærker i menneskeføde. Det bruges også som buffer i antacida, analgetika, antiperspiranter, kosmetik og toiletartikler. Det fungerer som en neurotransmitter i centralnervesystemet, især i rygmarven, hjernestammen og nethinden. Det tjener som et buffermiddel og forhindrer prøvebeskadigelse under elektroforese. Yderligere bruges det til at fjerne proteinmærkende antistoffer fra western blot-membraner. Ud over dette er det involveret i produktionen af gummisvampeprodukter, metalkompleksstoffer og gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycin bruges som tilsætningsstof i foder til kæledyr, dyrefoder og sødemiddel og smagsforstærker i menneskeføde. Det bruges også som buffer i antacida, analgetika, antiperspiranter, kosmetik og toiletartikler. Det fungerer som en neurotransmitter i centralnervesystemet, især i rygmarven, hjernestammen og nethinden. Det tjener som et buffermiddel og forhindrer prøvebeskadigelse under elektroforese. Yderligere bruges det til at fjerne proteinmærkende antistoffer fra western blot-membraner. Ud over dette er det involveret i produktionen af gummisvampeprodukter, metalkompleksstoffer og gødning.
Opløselighed
Opløseligt i vand og pyridin. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i diethylether, n-octanol og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
pH 5.97
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og pyridin. Let opløselig i acetone. Uopløselig i diethylether, n-oktanol og ethanol.
Tæthed 1.1607
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 75.07
Procent renhed 99%