Få mere at vide
Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-18-22-14-17(30)10-12-28(22,4)21-11-13-27(3)19(7-8-20(27)25(21)26(18)34)16(2)6-9-23(31)29-15-24(32)33/h16-22,25-26,30,34H,5-15H2,1-4H3,(H,29,31)(H,32,33)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25+,26-,27-,28-/m1/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 477.3454 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |