Få mere at vide
Glycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine-d2 |
| CAS | 4896-75-7 |
| Molekylær formel | C2 2H2 H3 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.08 |
| Formel vægt | 77.0446 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |