Få mere at vide
Glycine-2-13C-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine-2-13C-15N |
| CAS | 91795-59-4 |
| Molekylær formel | 13C C H5 15N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1 |
| SMIL | [15NH2][13CH2]C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(15N)azanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.053 |
| Formel vægt | 77.032 |