Få mere at vide
Glycine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine (15N) |
| CAS | 7299-33-4 |
| Molekylær formel | C2H515NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Glycine-15N (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), [15N]Glycine, Glycine labeled with nitrogen-15, Nitrogen-15 glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1 |
| SMIL | [15NH2]CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(^{15}N)azanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.06 |
| Formel vægt | 76.0291 |