Få mere at vide
Glycine-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine-13C2,15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 78.0358 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |