Få mere at vide
Glycine-1-13C, TRC
Artikelnummer. 30138389
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30138389 100 mg
30008811 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 30138389 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCG201152100MG
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20110-59-2
Molekylær formel 13C C H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 76.059
Synonym (Carboxy-13C)-glycine
IUPAC navn 2-aminoacetic acid
SMIL NC[13C](=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Glycine-1-13C
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1
Formel vægt 76.0354
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.