Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 3,5
Beskrivelse
Glycin, bruges som en forbindelse til polyacrylamidgelelektroforese og Western blots. Det bruges også i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere (Tris-Glycine; sc-296648), hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller transferbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Det bruges også som elueringsmiddel i søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycin, bruges som en forbindelse til polyacrylamidgelelektroforese og Western blots. Det bruges også i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere (Tris-Glycine; sc-296648), hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller transferbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Det bruges også som elueringsmiddel i søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (100 mg/ml) og acetone (lidt opløseligt). Uopløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,2M buffer sol. |
| pH | 3.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Lugtfri |