Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 3,5
Artikelnummer. 15482969
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482969 250 mL 250ml
15492969 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482969 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60154.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-675,067 g/mol
Glycin, bruges som en forbindelse til polyacrylamidgelelektroforese og Western blots. Det bruges også i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere (Tris-Glycine; sc-296648), hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller transferbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Det bruges også som elueringsmiddel i søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycin, bruges som en forbindelse til polyacrylamidgelelektroforese og Western blots. Det bruges også i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere (Tris-Glycine; sc-296648), hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller transferbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Det bruges også som elueringsmiddel i søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (100 mg/ml) og acetone (lidt opløseligt). Uopløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylvægt (g/mol) 75.067
Tekniske data
Koncentration 0,2 M bufferopløsning.
pH 3.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri