Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 3,0
Artikelnummer. 15444899
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444899 500 mL 500ml
15434899 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444899 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62527.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.34 DKK
    819.65 DKK / 500ml
    Spare 154.69 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin anvendes i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere, hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller overførselsbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycin anvendes i vid udstrækning som buffer til en række immunologiske anvendelser. Det bruges ofte til fremstilling af TG-buffere, hvor bufferen bruges som en løbe- og/eller overførselsbuffer til polyacrylamidgelelektroforese og western blotting. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Koncentration 0.2 M
pH 3.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Lugtfri