Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 2,5
Beskrivelse
Denne bufferopløsning anvendes til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofoprensningsprocedurer, såsom affinitetsoprensning af antistof under anvendelse af peptid koblet til en søjle. Det bruges i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Denne bufferopløsning bruges til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofoprensningsprocedurer, såsom affinitetsoprensning af antistof ved brug af peptid koblet til en søjle. Det bruges i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Opløselighed
Opløselig i vand (100 mg/ml) og acetone (lidt opløselig). Uopløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Lugtfri |