Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 2,5
Artikelnummer. 15454349
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454349 250 mL 250ml
15464349 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454349 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61855.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.80 DKK
    492.65 DKK / 250ml
    Spare 109.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Denne bufferopløsning anvendes til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofoprensningsprocedurer, såsom affinitetsoprensning af antistof under anvendelse af peptid koblet til en søjle. Det bruges i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Denne bufferopløsning bruges til at eluere (dissociere) antistoffer i forskellige antistofoprensningsprocedurer, såsom affinitetsoprensning af antistof ved brug af peptid koblet til en søjle. Det bruges i vid udstrækning som en buffer til en række immunologiske anvendelser. Glycin bruges også som eluent ved søjlekromatografi. Glycin er blevet rapporteret til brug ved enzymatisk bestemmelse af laktat ved anvendelse af mælkesyredehydrogenase.
Opløselighed
Opløselig i vand (100 mg/ml) og acetone (lidt opløselig). Uopløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Koncentration 0.2 M
pH 2.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri