Få mere at vide
Glycinamide hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10764611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764611 25 g Plastflaske 25g
10112440 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1668-10-6 | C2H6N2O·HCl | 110.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668-10-6
Molekylær formel C2H6N2O·HCl
Molekylvægt (g/mol) 110.54
MDL nummer MFCD00013008
InChI nøgle WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
IUPAC navn 2-aminoacetamid;hydrochlorid
SMIL C(C(=O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycinamide hydrochloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 204°C
Farve Beige til hvid
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CONH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 04, 343
Formel vægt 110.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycinamide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.