Få mere at vide
Glycinamide hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11479023
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479023 100 g 100g
11459023 5 g 5g
11469023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11128.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1668-10-6 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
Glycinamidhydrochlorid er en buffer, der er anvendelig i det fysiologiske pH-område. Og det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt i den organiske syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycinamidhydrochlorid er en buffer, der er nyttig i det fysiologiske pH-område. Og det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt i den organiske syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1100g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668-10-6
Molekylær formel C2H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 110.541
MDL nummer MFCD00013008
InChI nøgle WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
IUPAC navn 2-aminoacetamid;hydrochlorid
SMIL C(C(=O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycinamide hydrochloride
Smeltepunkt ∼204°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 3554199
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (1100g/L).
Formel vægt 110.54
Procent renhed 98%