Få mere at vide
Glycinal Dimethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycinal Dimethyl Acetal |
| CAS | 22483-09-6 |
| Molekylær formel | C4H11NO2 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Aminoacetaldehyde Dimethylacetal, 2,2-Dimethoxyethanamine, 2,2-Dimethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, DEA, NSC 73701 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(CN)OC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethoxyethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.14 |
| Formel vægt | 105.079 |