Få mere at vide
Glycidyltrimethylammonium Chloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyltrimethylammonium Chloride (Technical Grade) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 151.0764 |