Få mere at vide
Glycidyl Stearate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Stearate glycidyl-d5 |
| CAS | 1346598-19-3 |
| Molekylær formel | C21 D5 H35 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Glycidyl Stearate D5 (Glycidyl D5), [Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] octadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3/i18D2,19D2,20D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] octadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.57 |
| Formel vægt | 345.3291 |