Få mere at vide
Glycidyl Stearate-d35, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Stearate-d35 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2 |
| Formel vægt | 375.5174 |