Få mere at vide
Glycidyl(S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat, 98%
Artikelnummer. 15451419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451419 25 g 25g
15431419 1 g 1g
15441419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64289.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259,23 g/mol
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat anvendes i syntesen af enantioprent bisoprolol ved at reagere med phenoler under anvendelse af cæsiumfluorid som katalysator. Det er også involveret i fremstillingen af oralt aktiv HIV-1 proteaseinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat anvendes i syntesen af enantioprent bisoprolol ved at reagere med phenoler ved at bruge cæsiumfluorid som katalysator. Det er også involveret i fremstillingen af oralt aktiv HIV-1 proteaseinhibitor.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methylenchlorid og tetrahydrofuran. Uopløseligt i hexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115314-14-2
Molekylær formel C9H9NO6S
Molekylvægt (g/mol) 259.23
MDL nummer MFCD00064582
InChI nøgle AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzensulfonat
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Mængde 25 g
Beilstein 4704457
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane.
Formel vægt 259.23
Procent renhed 98%