Få mere at vide
Glycidyl(S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat, 98%
Beskrivelse
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat anvendes i syntesen af enantioprent bisoprolol ved at reagere med phenoler under anvendelse af cæsiumfluorid som katalysator. Det er også involveret i fremstillingen af oralt aktiv HIV-1 proteaseinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzensulfonat anvendes i syntesen af enantioprent bisoprolol ved at reagere med phenoler ved at bruge cæsiumfluorid som katalysator. Det er også involveret i fremstillingen af oralt aktiv HIV-1 proteaseinhibitor.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methylenchlorid og tetrahydrofuran. Uopløseligt i hexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate |
| Smeltepunkt | 63°C to 66°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4704457 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane. |
| Formel vægt | 259.23 |
| Procent renhed | 98% |