Få mere at vide
Glycidylphenylether, 99%
Artikelnummer. 11420397
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420397 50 g 50g
11430397 250 g 250g
11410397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21768.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
2-(Phenoxymethyl)oxiran anvendes til syntese af hydrazidholdige inhibitorer af HIV-1-integrase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Phenoxymethyl)oxiran anvendes til syntese af hydrazid-holdige inhibitorer af HIV-
1 integrase.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,4g
/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-60-1
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00005133,MFCD31699959
InChI nøgle FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC navn 2-(phenoxymethyl)oxiran
SMIL C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl phenyl ether
Smeltepunkt 3,5 °C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 244 °C til 246 °C
Flammepunkt 114 °C (237 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.531
Mængde 50 g
Beilstein 2744
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (2,4g/L).
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%