missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycidyl Palmitate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Palmitate-d5 |
| CAS | 1794941-80-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 D5 H31 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] hexadecanoate, Glycidyl palmitate-d5, Hexadecanoic acid (2-oxiranyl-1,3,3-d3)methyl-d2 ester, Palmitic acid 2,3-epoxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, (±)-Glycidyl-d5 palmitate, Glycidyl-d5 hexadecanoate, Glycidyl palmitate D5 (glycidyl-D5), Palmitic acid glycidyl-d5 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3/i16D2,17D2,18D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.518 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?