Få mere at vide
Glycidyl Palmitate (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Palmitate |
| CAS | 7501-44-2 |
| Molekylær formel | C19 H36 O3 |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Synonym | Glycidyl Palmitate, Hexadecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, Hexadecanoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Palmitic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), (±)-Glycidyl palmitate, Glycidyl hexadecanoate, Glycidyl palmitate, NSC 406558, Palmitic acid glycidyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC navn | oxiran-2-ylmethyl hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.49 |
| Formel vægt | 312.2664 |
| Vis mere |