Få mere at vide
Glycidyl Oleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Oleate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| Formel vægt | 338.2821 |
| Procent renhed | >95% |