Få mere at vide
Glycidyl Oleate (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Oleate |
| CAS | 5431-33-4 |
| Molekylær formel | C21 H38 O3 |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Synonym | Glycidyl Oleate, Oleic acid-glycidyl ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, oxiranylmethyl ester, Oleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, oleate (8CI), Glycidyl oleate, NSC 13542, Oleic acid glycidyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC navn | oxiran-2-ylmethyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.52 |
| Formel vægt | 338.2821 |
| Vis mere |