Få mere at vide
Glycidyl Myristate, TRC
Artikelnummer. 30400621
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30400621 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30400621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615800500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Myristate
CAS 7460-80-2
Molekylær formel C17H32O3
Mængde 500 mg
Synonym Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Glycidyl Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl Ester, NSC 404224
InChI formel InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl tetradecanoate
Molekylvægt (g/mol) 284.43
Formel vægt 284.2351