Få mere at vide
Glycidyl Myristate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Myristate-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D |
| Formel vægt | 289.2665 |