Få mere at vide
Glycidyl Myristate-d5 (1.0 mg/mL in isopropanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Myristate-d5 |
| CAS | 1330180-72-7 |
| Molekylær formel | C17H27D5O3 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Glycidyl-d5 Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 404224-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D |
| SMIL | O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] tetradecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.46 |
| Formel vægt | 289.2665 |
| Vis mere |