Få mere at vide
Glycidylmethacrylat, 97%, stik. med 100 ppm 4-methoxyphenol
Beskrivelse
Glycidylmethacrylat anvendes almindeligvis som monomer til fremstilling af epoxyharpikser. Det bruges også til at give epoxyfunktionalisering til polyolefiner og andre acrylatharpikser. Yderligere er det også nyttigt som et epoxyharpiksadditiv til malingbelægningsformuleringer og klæbemiddelanvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycidylmethacrylat er almindeligt anvendt som monomer til fremstilling af epoxyharpikser. Det bruges også til at give epoxyfunktionalisering til polyolefiner og andre acrylatharpikser. Yderligere er det også nyttigt som et epoxyharpiksadditiv til malingbelægningsformuleringer og klæbemiddelanvendelser.
Opløselighed
Blandbar med benzen, alkohol og ether. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser og peroxider.
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl methacrylate |
| Navn note | stabiliseret med 100 ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | -82 °C |
| Tæthed | 1.078 |
| Kogepunkt | 189 °C |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.45 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2506 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.