Få mere at vide
Glycidyl methacrylate, 97%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11486770
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486770 50 g 50g
11496770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11133.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidylmethacrylat anvendes almindeligvis som monomer til fremstilling af epoxyharpikser. Det bruges også til at give epoxyfunktionalisering til polyolefiner og andre acrylatharpikser. Yderligere er det også nyttigt som et epoxyharpiksadditiv til malingbelægningsformuleringer og klæbemiddelanvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycidylmethacrylat er almindeligt anvendt som monomer til fremstilling af epoxyharpikser. Det bruges også til at give epoxyfunktionalisering til polyolefiner og andre acrylatharpikser. Yderligere er det også nyttigt som et epoxyharpiksadditiv til malingbelægningsformuleringer og klæbemiddelanvendelser.
Opløselighed
Blandbar med benzen, alkohol og ether. Lidt blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-91-2
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00005137
InChI nøgle VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl methacrylate
Navn note stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -82°C
Tæthed 1.078
Kogepunkt 189°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2506
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 142.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycidyl methacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycidyl methacrylate