Få mere at vide
Glycidyl Linolenate, TRC
Artikelnummer. 30137463
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137463 500 mg
30007473 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-07-5
Molekylær formel C21 H34 O3
Molekylvægt (g/mol) 334.49
Synonym (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester;
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Linolenate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Formel vægt 334.2508
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.