Få mere at vide
Glycidyl Linolenate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Linolenate-D5 |
| CAS | 1287393-54-7 |
| Molekylær formel | C21 D5 H29 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.52 |
| Formel vægt | 339.2822 |