missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycidyl Linoleate, TRC

Artikelnummer. 17929834
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929834 10 mg
17909174 25 mg
17957914 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17929834 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61572010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24305-63-3
Molekylær formel C21 H36 O3
Molekylvægt (g/mol) 336.51
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, oxiranylmethyl ester, Linoleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, linoleate (8CI), 2,3-Epoxypropyl linoleate, Glycidyl linoleate, Linoleic acid glycidyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, Linoleic acid-glycidyl ester
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycidyl Linoleate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Formel vægt 336.2664
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.