Få mere at vide
Glycidyl Linoleate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Linoleate glycidyl-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| Formel vægt | 341.2978 |