Få mere at vide
Glycidyl Linoleate-d5 (1.0 mg/mL in isopropanol), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Linoleate glycidyl-d5 |
| CAS | 1246834-15-0 |
| Molekylær formel | C21 2H5 H31 O3 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Glycidyl Linoleate D5 (Glycidyl D5), Linoleic acid-glycidyl ester D5 (glycidyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.54 |
| Formel vægt | 341.2978 |
| Show More |