Få mere at vide
Glycidyl Laurate, TRC
Artikelnummer. 30393570
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30393570 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30393570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615705100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Laurate
CAS 1984-77-6
Molekylær formel C15 H28 O3
Mængde 100 mg
Synonym Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol Laurate, Glycidyl Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl Ester, NSC 406541
InChI formel InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 256.38
Formel vægt 256.2038