Få mere at vide
Glycidyl Laurate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Laurate-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D |
| Formel vægt | 261.2352 |