missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycidyl Laurate-d5, TRC

Artikelnummer. 30240965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240965 1 mg
30240852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6157071MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329563-35-0
Molekylær formel C15H23D5O3
Molekylvægt (g/mol) 261.41
Synonym Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate, Glycidyl-d5 Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 406541-d5;
IUPAC navn [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] dodecanoate
SMIL [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycidyl Laurate-d5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D
Formel vægt 261.2352
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.