Få mere at vide
Glycidyl Laurate-d5 (1.0 mg/mL in isopropanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Laurate-d5 |
| CAS | 1329563-35-0 |
| Molekylær formel | C15H23D5O3 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate, Glycidyl-d5 Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 406541-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D |
| SMIL | [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H] |
| IUPAC navn | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] dodecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.41 |
| Formel vægt | 261.2352 |
| Vis mere |