Få mere at vide
Glycidyl Eicosapentaenoate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Eicosapentaenoate-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2,22D |
| Formel vægt | 363.2822 |