missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycidyl Caprate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Caprate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(14)16-11-12-10-15-12/h12H,2-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 228.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?