Få mere at vide
Glycidyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Acrylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-2-6(7)9-4-5-3-8-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| Formel vægt | 128.0473 |