Få mere at vide
Glycidyl 4-Toluenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30240711
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240711 2.5 g 2.5g
30240971 1 g -
30240880 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30240711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5982702.5G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6746-81-2
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.26
Synonym (±)-Glycidyl Tosylate, 2,3-Epoxy-1-propyl p-Toluenesulfonate;2,3-Epoxypropyl Tosylate, Glycidol p-Toluenesulfonate, Glycidyl p-Toluenesulfonate, Glycidyl Tosylate, NSC 143322, Toluene-4-sulfonic Acid Oxiranylmethyl Ester, 4-Methylbenzenesulfonate Oxiranemethanol;
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl 4-Toluenesulfonate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
Formel vægt 228.0456