Få mere at vide
Glycidyl 2-methylphenyl ether, tech. 85%
Artikelnummer. 11318255
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318255 100 g 100g
11308255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10136.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2210-79-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2210-79-9
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00037847
InChI nøgle KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
PubChem CID 16640
IUPAC navn 2-[(2-methylphenoxy)methyl]oxiran
SMIL CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl 2-methylphenyl ether
Tæthed 1.079
Kogepunkt 119°C to 120°C (6 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 4585
Formel vægt 164.21
Procent renhed 85%
Grad Teknisk