Få mere at vide
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440408
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440408 5 g 5g
15450408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19932-26-4
Molekylær formel C6H8F4O2
Molekylvægt (g/mol) 188.122
MDL nummer MFCD00054682
InChI nøgle DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
IUPAC navn 2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxymethyl)oxirane
SMIL C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Tæthed 1.327
Kogepunkt 50°C (4 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.366
Mængde 5 g
Formel vægt 188.12
Procent renhed 97%