Få mere at vide
Glycidol, 96%
Artikelnummer. 11924761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924761 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10590931 100 mL Glasflaske 100ml
10550771 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11924761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120050025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 556-52-5 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-52-5
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00005147,MFCD00074873
InChI nøgle CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidol, oxiranemethanol, 2,3-epoxy-1-propanol, epihydrin alcohol, glycide, oxiranylmethanol, 3-hydroxypropylene oxide, 1-propanol, 2,3-epoxy, 2,3-epoxypropanol, glycidyl alcohol
PubChem CID 11164
ChEBI CHEBI:30966
IUPAC navn oxiran-2-ylmethanol
SMIL OCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidol
Smeltepunkt -54.0°C
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 160.0°C to 161.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4340
Mængde 2.5 L
Beilstein 17,104
Merck Index 15,4525
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 4.0 mPa.s (20°C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycidol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.